Przejdź do
SML2090
NAMI-A
≥98% ruthenium (Ru) basis (elemental analysis)
Synonim(y):
1H-Imidazole (OC-6-11)-tetrachloro(1H-imidazole-κN3)[1,1′-(sulfinyl-κS)bis[methane]]ruthenate(1-) (1:1), ImH[trans-RuCl4(DMSO)Im], Imidazolium trans-imidazoledimethyl sulfoxide-tetrachlororuthenate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
910,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H10Cl4N2ORuS · C3H5N2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
458.18
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% ruthenium (Ru) basis (elemental analysis)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
910,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
≥98% ruthenium (Ru) basis (elemental analysis)
form
powder
storage condition
desiccated
color
faint red to dark brown
solubility
H2O: 2 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
CS(C)=O.Cl[Ru](Cl)(Cl)Cl.N1=CNC=C1.C2=[NH+]C=CN2
InChI key
HIAWXYSWERGOAJ-UHFFFAOYSA-K
Biochem/physiol Actions
NAMI-A is a potent antimetastatic drug in vivo that is exhibits little cytotoxicity towards many cancer cell lines. Antimetastatic of NAMI-A is attributed to the formation of adducts with membrane and cytosolic proteins. Nevertheless NAMI-A induces potent and selective cytotoxic effects in several leukemia cell lines. NAMI-A exhibits low toxicity for host tissues.
potent antimetastatic drug
NAMI-A is a ruthenium-based anticancer agent.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SML1484SML1533M5324
assay
≥98% ruthenium (Ru) basis (elemental analysis)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
solubility
H2O: 2 mg/mL, clear
solubility
H2O: 2 mg/mL, clear (warmed)
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
solubility
DMSO: >25 mg/mL
storage condition
desiccated
storage condition
-
storage condition
-
storage condition
-
color
faint red to dark brown
color
white to beige
color
light yellow to dark yellow
color
off-white to tan
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)