Przejdź do
SML1484
Allyphenyline oxalate
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
2-(1-(2-Allylphenoxy)ethyl)-4,5-dihydro-1H-imidazole oxalate, 4,5-Dihydro-2-[1-[2-(2-propen-1-yl)phenoxy]ethyl]-1H-Imidazole ethanedioate (1:1)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
404,00 zł
343,40 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H18N2O · C2H2O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
320.34
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
343,40 zł
Cena katalogowa404,00 złZaoszczędź 15%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
H2O: 2 mg/mL, clear (warmed)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
C=CCC1=C(OC(C)C2=NCCN2)C=CC=C1.O=C(O)C(O)=O
InChI
1S/C14H18N2O.C2H2O4/c1-3-6-12-7-4-5-8-13(12)17-11(2)14-15-9-10-16-14;3-1(4)2(5)6/h3-5,7-8,11H,1,6,9-10H2,2H3,(H,15,16);(H,3,4)(H,5,6)
InChI key
JYZGXSWKEOEVHA-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Allyphenyline is a potent α2C-adrenoceptor/serotonin 5-HT1A receptor agonist and α2A-adrenoceptor antagonist
Allyphenyline is a potent α2C-adrenoceptor/serotonin 5-HT1A receptor agonist and α2A-adrenoceptor antagonist that exhibits anxiolytic effect and antidepressant activity. Allyphenyline attenuates opioid and alcohol withdrawal symptoms including hyperlocomotion and anxiety.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SML1276SML1019SML0931
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
H2O: 2 mg/mL, clear (warmed)
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
solubility
H2O: 20 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)