Przejdź do
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 397,00 zł |
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1700,00 zł 1445,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H17NO3S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
351.42
UNSPSC Code:
41121800
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
397,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócassay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=S(NC1C2=C(C=CC=C2)OC3=C1C=CC=C3)(C4=CC=C(C)C=C4)=O
InChI
1S/C20H17NO3S/c1-14-10-12-15(13-11-14)25(22,23)21-20-16-6-2-4-8-18(16)24-19-9-5-3-7-17(19)20/h2-13,20-21H,1H3
InChI key
OZCQEUZTOAAWDK-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
AH-7614 is a potent negative allosteric modulator (NAM) of the long-chain free fatty acid receptor FFA4 that prevents differentiation of a mouse mesenchymal stem cell line toward an adipocyte phenotype. AH-7614 (Compound 39) was first described as antagonist of FFA4 that blocks activation of FFA4 by polyunsaturated, ω-6 fatty acid, linoleic acid and GSK137647A.
Potent negative allosteric modulator (NAM) of the long-chain free fatty acid receptor FFA4
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed) | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear |
| color white to beige | color white to beige | color white to beige | color off-white to brown |
wgk
WGK 3
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?