Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 344,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C25H19ClN2O5S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
494.95
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
344,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócassay
≥98% (HPLC)
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C1C(O)=C(C(OCC)=O)C(C2=CC=C(C3=CC=C(Cl)C=C3)O2)N1C4=NC(C=CC(C)=C5)=C5S4
Biochem/physiol Actions
Allosteric inhibitor of atypical PKC isoforms
PS432 is an allosteric inhibitor of Protein Kinase C (PKC) that targets regulatory site (PIF-pocket) present in the kinase domain. PS432 potently inhibits non-small cell lung cancer cells proliferation and tumor growth without side effects in a mouse xenograft model.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC), powder |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed) | solubility DMSO: >25 mg/mL | solubility H2O: insoluble, DMSO: >20 mg/mL (Solutions should be freshly prepared.) |
| shipped in ambient | shipped in - | shipped in - | shipped in - |
| color white to beige | color white to brown | color red to brown | color white to beige |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?