Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 517,00 zł |
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2070,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C23H24N4O3S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
436.53
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
517,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócNazwa produktu
S1QEL1.1, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC1=C(CCNC(C(NC2=CC=CC(NC(C)=O)=C2)=O)=O)SC(C3=CC=C(C)C=C3)=N1
InChI
1S/C23H24N4O3S/c1-14-7-9-17(10-8-14)23-25-15(2)20(31-23)11-12-24-21(29)22(30)27-19-6-4-5-18(13-19)26-16(3)28/h4-10,13H,11-12H2,1-3H3,(H,24,29)(H,26,28)(H,27,30)
InChI key
BFNBJUBXXJKBFN-UHFFFAOYSA-N
Application
S1QEL1.1 has been used as a reverse electron transport (RET)-induced mitochondrial (mito) reactive oxygen species (ROS) suppressor:
- to investigate the role of mitochondrial-derived superoxide in triggering ferroptosis[1]
- to study the mechanism involved in the regulation of anti-fungal responses of macrophages against Aspergillus infection[2]
- in combination with mito-antioxidant to study their influence on mitochondria-derived H2O2 in cancer cells[3]
- to determine the effect of oxidative stress depletion on myoblast differentiation[4]
Biochem/physiol Actions
S1QEL1.1 is a suppressor of mitochondrial respiratory complex I site IQ electron leak, suppressing superoxide and/or H2O2 production without altering oxidative phosphorylation. S1QEL1.1 had an IC50 values of 70 nM against superoxide-H2O2 production from site IQ. It decreased caspase activation in a in a cardiomyocyte cell model of ER stress and decreased ischemia-reperfusion injury in the Langendorff-perfused mouse heart model.
Suppressor of mitochondrial respiratory complex I site IQ electron leak, suppressing superoxide and/or H2O2 production without altering oxidative phosphorylation
Suppressors of the site IQ electron leak (S1QEL)1.1 reduces cytokine secretion and fungicidal activity of macrophages infected with swollen A. fumigatus conidia by suppressing reverse electron transport (RET)-induced mitochondrial reactive oxygen species (ROS).[2]
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: 20 mg/mL, clear | solubility DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed) | solubility DMSO: ≥5 mg/mL |
| shipped in wet ice | shipped in - | shipped in - | shipped in - |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?