Przejdź do
SML1944
Bz-423
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
7-Chloro-1,3-dihydro-5-(4-hydroxyphenyl)-1-methyl-3-(2-naphthalenylmethyl)-2H-1,4-benzodiazepin-2-one
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
459,00 zł
390,15 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C27H21ClN2O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
440.92
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
390,15 zł
Cena katalogowa459,00 złZaoszczędź 15%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
ClC1=CC=C2C(C(C3=CC=C(O)C=C3)=NC(CC4=CC=C(C=CC=C5)C5=C4)C(N2C)=O)=C1
InChI
1S/C27H21ClN2O2/c1-30-25-13-10-21(28)16-23(25)26(19-8-11-22(31)12-9-19)29-24(27(30)32)15-17-6-7-18-4-2-3-5-20(18)14-17/h2-14,16,24,29H,15H2,1H3
InChI key
IJEUIRDNQUQMFU-UHFFFAOYSA-N
Application
Bz-423 has been used as a mitochondrial inner membrane pore (MIMP) reagent to study its effect on oxygen consumption rate (OCR) and ATP synthesis in HepG2 cells.[1]
Biochem/physiol Actions
Bz-423 is an inhibitor of mitochondrial F1F0 ATP synthase. It binds the oligomycin sensitivity conferring protein (OSCP) component of mitochondrial F1F0-ATPase, resulting in superoxide generation and apoptosis. BZ-423 was shown to block multidrug-resistant melanoma cells. In another study, Bz-423 selectively increased superoxide and induced the apoptosis of alloreactive T cells, which arrested established Graft versus Host Disease.
Bz-423 stimulates mitochondrial inner membrane pore (MIMP) opening in isolated mitochondria.[1]
Inhibitor of mitochondrial F1F0-ATP synthase
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SML0450SML2527SML1947
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 15 mg/mL (clear solution)
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)