Przejdź do
SML1911
INI-43
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
2-Amino-3-(1H-benzimidazol-2-yl)-N,N-dimethyl-1H-pyrrolo[2,3-b]quinoxaline-1-propanamine, 3-(1H-Benzimidazol-2-yl)-1-(3-dimethylaminopropyl)pyrrolo[5,4-b]quinoxalin-2-amine, Inhibitor of Nuclear Import-43
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
558,00 zł
474,30 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C22H23N7
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
385.46
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
474,30 zł
Cena katalogowa558,00 złZaoszczędź 15%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CN(C)CCCN1C(N)=C(C2=NC3=C(C=CC=C3)N2)C(C1=N4)=NC5=C4C=CC=C5
InChI
1S/C22H23N7/c1-28(2)12-7-13-29-20(23)18(21-25-15-9-4-5-10-16(15)26-21)19-22(29)27-17-11-6-3-8-14(17)24-19/h3-6,8-11H,7,12-13,23H2,1-2H3,(H,25,26)
InChI key
LWPQQQAILAUWTI-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
INI-43 is a cell penetrant and potent inhibitor of Kpnb1-mediated nuclear import that cancer cell death via a G2–M cell cycle arrest followed by apoptosis. INI-43 inhibits the nuclear localization of Kpnb1 as well as that of its cargo transcription factors, NFY, AP-1, p65, and NFAT. INI-43 exhibit specific cytotoxicity toward cancer cells. INI-43 inhibits tumor growth in cancer xenograft models.
INI-43 is a cell penetrant and potent inhibitor of Kpnb1-mediated nuclear import.
INI-43 is also known as (3-(1H-benzimidazol-2-yl)-1-(3-dimethylaminopropyl)pyrrolo[5,4-b]quinoxalin-2-amine). It has the ability to prevent the development of dermatologically xenografted esophageal and cervical tumor cells. INI-43 can also decrease activator protein 1 (AP-1) transcriptional activity, induced by phorbol-12-myristate-13-acetate (PMA).
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SML0412S0447SML1762
SIS3 ≥98% (HPLC), powder
Sigma-Aldrich
S0447
SIS3
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC), powder
description
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 5 mg/mL (clear solution)
solubility
H2O: <2 mg/mL, DMSO: >20 mg/mL
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
color
white to beige
color
light orange to dark orange
color
yellow
color
, light yellow to dark orange
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Skin Irrit. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)