Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 337,00 zł 286,45 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C13H10Cl2N4O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
309.15
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
286,45 zł
Cena katalogowa337,00 złZaoszczędź 15%Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to brown
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Clc1c(c(cc(c1)Cl)CNc2cc3[nH]nnc3cc2)O
InChI
1S/C13H10Cl2N4O/c14-8-3-7(13(20)10(15)4-8)6-16-9-1-2-11-12(5-9)18-19-17-11/h1-5,16,20H,6H2,(H,17,18,19)
InChI key
QEHVTUCLCBXQIC-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
IC87201 is a potent inhibitor of the nNOS/PSD-95 protein-protein interaction that blocks NMDA-induced 3′ ,5′ -cyclic guanosine monophosphate (cGMP) production in hippocampal cultures.
IC87201 is a potent inhibitor of the nNOS/PSD-95 protein-protein interaction that blocks NMDA-induced 3′ ,5′ -cyclic guanosine monophosphate (cGMP) production in hippocampal cultures. IC87201 exhibits analgesic properties in mice pain models. Contrary to NMDA receptor antagonists nNOS/PSD-95 protein-protein interaction inhibitors spared source memory, spatial memory, and motor function in rats.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C |
| solubility DMSO: 5 mg/mL, clear | solubility DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed) | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: 20 mg/mL, clear |
| color white to brown | color white to beige | color white to beige | color white to brown |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?