Przejdź do
SML0461
PH-002
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
4-[[4-[[2-(3,4-Dihydro-3-methyl-4-oxo-1-phthalazinyl)acetyl]amino]phenyl]methyl]-1-piperazinecarboxylic acid 1,1-dimethylethyl ester, PH 002, PH002
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C27H33N5O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
491.58
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 10 mg/mL (clear solution)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C(N1CCN(CC2=CC=C(NC(CC3=NN(C)C(C4=C3C=CC=C4)=O)=O)C=C2)CC1)OC(C)(C)C
InChI
1S/C27H33N5O4/c1-27(2,3)36-26(35)32-15-13-31(14-16-32)18-19-9-11-20(12-10-19)28-24(33)17-23-21-7-5-6-8-22(21)25(34)30(4)29-23/h5-12H,13-18H2,1-4H3,(H,28,33)
InChI key
GSXXTLWPQMHHDJ-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
PH-002 is an inhibitor of apolipoprotein (apo) E4 intramolecular domain interaction in neuronal cells that restores mitochondrial cytochrome c oxidase subunit 1 levels, rescues impairments of mitochondrial motility and neurite outgrowth. PH-002 is an apoE4 structure corrector that reverses the apoE4 detrimental effects.
PH-002 is an inhibitor of apolipoprotein (apo) E4 intramolecular domain interaction; apoE4 structure corrector.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
S5951SML1280SML1142
SW02
Sigma-Aldrich
S5951
SW02
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 10 mg/mL (clear solution)
solubility
DMSO: ≥20 mg/mL
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
color
white to beige
color
white to off-white
color
white to beige
color
white to beige
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)