Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
4 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3040,00 zł |
Informacje o tej pozycji
3040,00 zł
Nazwa produktu
Thapsigargin Ready Made Solution, ≥98% (HPLC), 10 mM in DMSO
biological source
(Thapsia garganica L seeds)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
DMSO solution
concentration
10 mM in DMSO
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
O1[C@@H]2[C@]([C@H](C[C@@]([C@H]3[C@@H]([C@H](C(=C32)C)OC(=O)\C(=C/C)\C)OC(=O)CCCCCCC)(OC(=O)C)C)OC(=O)CCC)([C@@](C1=O)(O)C)O
InChI
1S/C34H50O12/c1-9-12-13-14-15-17-24(37)43-28-26-25(20(5)27(28)44-30(38)19(4)11-3)29-34(41,33(8,40)31(39)45-29)22(42-23(36)16-10-2)18-32(26,7)46-21(6)35/h11,22,26-29,40-41H,9-10,12-18H2,1-8H3/b19-11-/t22-,26+,27-,28-,29-,32-,33+,34+/m0/s1
InChI key
IXFPJGBNCFXKPI-FSIHEZPISA-N
Application
Biochem/physiol Actions
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥97% (TLC) | assay - | assay ≥98% (HPLC) |
| form DMSO solution | form liquid | form solution | form powder |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| storage temp. −20°C | storage temp. −70°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C |
| shipped in dry ice | shipped in dry ice | shipped in dry ice | shipped in - |
| concentration 10 mM in DMSO | concentration - | concentration 1 mg/ml in DMSO | concentration - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Thapsigargin Ready Made Solution
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
188.6 °F - closed cup
flash_point_c
87 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?