Przejdź do
SML1818
Pirodavir
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
4-[2-[1-(6-Methyl-3-pyridazinyl)-4-piperidinyl]ethoxy]-benzoic acid ethyl ester, Ethyl 4-[2-[1-(6-methyl-3-pyridazinyl)-4-piperidinyl]ethoxy]benzoate, R 77975, R-77975, R77,975
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2290,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C21H27N3O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
369.46
UNSPSC Code:
51111800
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
2290,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C(OCC)C1=CC=C(OCCC2CCN(C3=NN=C(C)C=C3)CC2)C=C1
InChI
1S/C21H27N3O3/c1-3-26-21(25)18-5-7-19(8-6-18)27-15-12-17-10-13-24(14-11-17)20-9-4-16(2)22-23-20/h4-9,17H,3,10-15H2,1-2H3
InChI key
KCHIOGFOPPOUJC-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Pirodavir is a broad-spectrum antipicornavirus agent that targets viral capsid protein VP1. Pirodavir is a broad spectrum inhibitor of human rhinovirus (HRV).
Pirodavir is a broad-spectrum antipicornavirus agent.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SML0865SML2080SML2768
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
color
white to beige
color
white to beige
color
orange to brown
color
white to beige
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)