Przejdź do
SML1786
Centhaquin
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
2-[2-[4-(3-Methylphenyl)-1-piperazinyl]ethyl]quinoline, Centhaquine
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
458,00 zł
389,30 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C22H25N3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
331.45
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
389,30 zł
Cena katalogowa458,00 złZaoszczędź 15%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC1=CC=CC(N(CC2)CCN2CCC3=NC4=CC=CC=C4C=C3)=C1
InChI
1S/C22H25N3/c1-18-5-4-7-21(17-18)25-15-13-24(14-16-25)12-11-20-10-9-19-6-2-3-8-22(19)23-20/h2-10,17H,11-16H2,1H3
InChI key
UJNWGFBJUHIJKK-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Centhaquin is a centrally acting hypotensive agent. Centhaquin is an effective resuscitative agent that improves cardiac output, reduces blood lactate levels, and improves survival time of hemorrhaged rats. Centhaquin exhibits antinociception in the mouse mediated through the opioid, the α2A and α2B adrenoceptors.
Centrally acting hypotensive agent
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SML1331SML1260SML1205
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
color
white to light brown
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)