Przejdź do
SML1772
Givinostat hydrochloride hydrate
≥95% (HPLC), HDAC inhibitor, powder
Synonim(y):
Diethyl-[6-(4-hydroxycarbamoyl-phenyl carbamoyloxymethyl)-naphthalen-2-yl methyl]-ammonium chloride, ITF2357, N-[4-[(Hydroxyamino)carbonyl]phenyl]-carbamic acid, [6-[(diethylamino)methyl]-2-naphthalenyl]methyl ester hydrochloride
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
631,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2540,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C24H27N3O4 · HCl · H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
475.97
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
631,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Givinostat hydrochloride hydrate, ≥95% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to beige
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
[H]Cl.[H]O[H].CCN(CC)CC1=CC=C(C=C(COC(NC2=CC=C(C(NO)=O)C=C2)=O)C=C3)C3=C1
InChI
1S/C24H27N3O4.ClH.H2O/c1-3-27(4-2)15-17-5-7-21-14-18(6-8-20(21)13-17)16-31-24(29)25-22-11-9-19(10-12-22)23(28)26-30;;/h5-14,30H,3-4,15-16H2,1-2H3,(H,25,29)(H,26,28);1H;1H2
InChI key
FKGKZBBDJSKCIS-UHFFFAOYSA-N
Application
Givinostat hydrochloride hydrate has been used as a histone deacetylase inhibitor to test its effect on the human immunodeficiency virus reactivation in CD4+ T-cell model.[1]
Biochem/physiol Actions
Givinostat (ITF2357) is a hydroxamate HDAC inhibitor that inhibits class I and class II enzymes.
Givinostat (ITF2357) is a hydroxamate HDAC inhibitor that inhibits class I and class II enzymes. Givinostat posseses a very promising activity profile in multiple myeloma and acute myelogenous leukemia in vitro and in vivo. Givinostat also has anti-inflammatory activity and inhibits the secretion of the tumor necrosis factor-alpha (TNF-α), IL-1, and IL-6. Givinostat has been in multiple Phase 2 studies for both inflammatory diseases (Duchenne Muscular Dystrophy , Juvenile arthritis, Polycythemia Vera) and blood cancers (myelomas and lymphomas).
Givinostat is known to mediate the reduction of the human immunodeficiency virus release in macrophages.[1]
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SML0853SML0272SML1925
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
solubility
H2O: 1 mg/mL, clear (warmed)
solubility
DMSO: ≥5 mg/mL
solubility
H2O: 10 mg/mL, clear
storage condition
desiccated
storage condition
-
storage condition
desiccated
storage condition
desiccated
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)