Przejdź do
SML1721
Vedaprofen
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
(±)-2-(4-Cyclohexylnaphthalen-1-yl)propionic acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2820,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C19H22O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
282.38
EC Number:
275-196-6
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Beilstein/REAXYS Number:
5568831
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
2820,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(C(O)=O)c1ccc(C2CCCCC2)c3ccccc13
InChI
1S/C19H22O2/c1-13(19(20)21)15-11-12-16(14-7-3-2-4-8-14)18-10-6-5-9-17(15)18/h5-6,9-14H,2-4,7-8H2,1H3,(H,20,21)
InChI key
VZUGVMQFWFVFBX-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Vedaprofen is a non-steroidal anti-inflammatory drug (NSAID) that has been found to have antimicrobial activity. Vedaprofen is primarily used as a veterinary analgesic and anti-inflammatory for arthritis and pain. Its anti-inflammatory activity is due to cyclooxygenase inihbition, while its antimicrobial activity is less certain. Vedaprofen can kill B. subtilis by permeabilizing its membrane. Other studies have shown vedaprofen can target the Escherichia coli DNA polymerase III β subunit.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
Y0001093SML142332533
Vedaprofen European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Y0001093
Vedaprofen
Vedaprofen VETRANAL®, analytical standard
Supelco
32533
Vedaprofen
description
≥98% (HPLC)
description
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
description
≥98% (HPLC)
description
VETRANAL®, analytical standard
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
form
powder
form
-
form
powder
form
-
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
-
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
solubility
-
color
white to beige
color
-
color
white to beige
color
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Vedaprofen
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)