Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1110,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C104H178N26O25S2 · xC2HF3O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
2256.82 (free base basis)
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352200
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
film
1110,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócBiochem/physiol Actions
ATI-2341 is a potent and selective allosteric agonist of chemokine CXC-type receptor 4 (CXCR4) that functions as a biased ligand, favoring Gαi activation over Gα13. ATI-2341 does not promote β-arrestin recruitment. ATI-2341 promotes the mobilization of PMNs and HSPCs in the peripheral circulation of both mice and monkeys.
ATI-2341 is a potent and selective allosteric agonist of chemokine CXC-type receptor 4 (CXCR4).
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥95% (HPLC) | description ≥95% (HPLC) | description ≥95% (HPLC) | description ≥94.5% (HPLC) |
| assay ≥95% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) | assay ≥94.5% (HPLC) |
| form film | form lyophilized powder | form lyophilized powder | form lyophilized powder |
| Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| shipped in wet ice | shipped in wet ice | shipped in - | shipped in - |
| color colorless | color white to off-white | color white to beige | color white to off-white |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?