Przejdź do
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 469,00 zł |
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1890,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H12FIN2O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
414.17
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
469,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócNazwa produktu
Endosidin2, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
FC1=CC(C(N/N=C/C2=CC(OC)=C(O)C(I)=C2)=O)=CC=C1
InChI
1S/C15H12FIN2O3/c1-22-13-6-9(5-12(17)14(13)20)8-18-19-15(21)10-3-2-4-11(16)7-10/h2-8,20H,1H3,(H,19,21)/b18-8+
InChI key
UIADDCURKKFTFW-QGMBQPNBSA-N
Biochem/physiol Actions
Endosidin2 is a cell-permeable benzylidene-benzohydrazide based compound that binds to the exocyst component of 70 kDa (EXO70) subunit of exocyst complex (Kd = 253 μM for interaction with EXO70A1) and reduces exocytosis and endosomal recycling in plant and mammalian cells. Displays good aqueous stability. Endosidin2 has shown to disrupt the trafficking of proteins between the plasma membrane and endosome, which leads to enhanced trafficking to the vacuole for degradation. It is reported to inhibit the recycling of endocytosed transferrin to plasma membrane in HeLa cells, and can target multiple isoforms of EXO70 in mammals, resulting in misregulation of exocytosis.
Endosidin2 is a cell-permeable benzylidene-benzohydrazide based compound that binds to the exocyst component of 70 kDa (EXO70) subunit of exocyst complex and reduces exocytosis and endosomal recycling in plant and mammalian cells.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level - |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. room temp | storage temp. 2-8°C |
| solubility DMSO: 20 mg/mL, clear | solubility DMSO: 15 mg/mL, clear | solubility DMSO: 15 mg/mL, clear | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear |
| color white to beige | color white to beige | color white to light brown | color white to beige |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?