Przejdź do
SML0590
Isorhapontigenin
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
(E)- 3′-methoxy-3,4′,5-stilbenetriol, (E)-5-[2-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)ethenyl]-1,3-benzenediol, 3′-Methoxyresveratrol, Isorhapotigenin, Isorhapotogenin
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
560,00 zł
476,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1910,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H14O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
258.27
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
476,00 zł
Cena katalogowa560,00 złZaoszczędź 15%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to light brown
solubility
DMSO: 15 mg/mL, clear
storage temp.
room temp
SMILES string
OC1=CC(/C=C/C2=CC=C(O)C(OC)=C2)=CC(O)=C1
InChI
1S/C15H14O4/c1-19-15-8-10(4-5-14(15)18)2-3-11-6-12(16)9-13(17)7-11/h2-9,16-18H,1H3/b3-2+
InChI key
ANNNBEZJTNCXHY-NSCUHMNNSA-N
Biochem/physiol Actions
Isorhapontigenin is a potent antioxidant that attenuates ROS generation.
Isorhapontigenin or 4-methoxyresveratrol is a stilbene derivative isolated from a number of plants including Chinese medical herbs Gnetum Cleistostachyum and Iris Domestica (Belamcanda chinensis, leopard lily), and wine grapes. Similarly to resveratrol, isorhapontigenin is a potent antioxidant that attenuates ROS generation. Also, Isorhapontigenin exhibits pro-apoptopic and anti-cancer activities through downregulation of XIAP (X-linked inhibitor of apoptosis protein).
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
PHL84227E4660SML0927
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥95.0% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
solid
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
room temp
storage temp.
2-8°C
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
solubility
DMSO: 15 mg/mL, clear
solubility
-
solubility
DMSO: >10 mg/mL
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
color
white to light brown
color
-
color
white to beige
color
white to beige
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Isorhapontigenin
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
  1. What is the recommended diluent for isorhapontigenin
    1 answer
    1. As listed in the 'PROPERTIES' section, this product can be solubilized at 15 mg/mL in DMSO.