Przejdź do
SML1652
RGFP966
≥98% (HPLC), Thyroid hormone, powder
Synonim(y):
(2E)-N-(2-Amino-4-fluorophenyl)-3-[(2E)-1-(3-phenyl-2-propen-1-yl)-1H-pyrazol-4-yl]-2-propenamide, (E)-N-(2-amino-4-fluorophenyl)-3-(1-cinnamyl-1H-pyrazol-4-yl)acrylamide, RGFP 966
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
525,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2130,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C21H19FN4O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
362.40
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
525,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
RGFP966, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
NC1=CC(F)=CC=C1NC(/C=C/C(C=N2)=CN2C/C=C/C3=CC=CC=C3)=O
InChI
1S/C21H19FN4O/c22-18-9-10-20(19(23)13-18)25-21(27)11-8-17-14-24-26(15-17)12-4-7-16-5-2-1-3-6-16/h1-11,13-15H,12,23H2,(H,25,27)/b7-4+,11-8+
InChI key
BLVQHYHDYFTPDV-VCABWLAWSA-N
Biochem/physiol Actions
RGFP966 is a selective inhibitor of histone deacetylase 3 (HDAC3) with an IC50 value of 80 nM and no inhibition of any other HDACs at concentrations up to 15 μM. In mouse studies, RGFP966 facilitated extinction of cocaine-seeking behavior and enhanced long-term object memory acquisition and consolidation. In a rat study, RGFP966 ameliorated amyloid-β oligomer-induced synaptic plasticity impairment. RGFP966 was also found to reduce proliferation and inducd differentiation in mouse lymphoid and myeloid malignancies.
RGFP966 is a selective inhibitor of histone deacetylase 3 (HDAC3).
RGFP966 changes signal-specific primary auditory cortical plasticity. It is highly effective in cardiomyopathy-associated pathologies.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
M1824SML1643SML2689
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
solubility
DMSO: ≥10 mg/mL
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
color
white to beige
color
orange
color
white to beige
color
white to beige
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)