Przejdź do
SML1651
Iloprost
≥98% (HPLC), Prostacyclin analog, film
Synonim(y):
(E)-(3aS, 4R, 5R, 6aS)-Hexahydro-5-hydroxy-4-[(E)-(3S,4RS)-3-hydroxy-4-methyl-1-octen-6-ynyl]-Δ2(1H),Δ-pentalenevaleric acid, Cilaprost, ZK 36374; (5E)-5-[(3aS,4R,5R,6aS)-Hexahydro-5-hydroxy-4-[(1E,3S)-3-hydroxy-4-methyl-1-octen-6-ynyl]-2(1H)-pentalenylidene]pentanoic acid
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
588,00 zł
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2370,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C22H32O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
360.49
UNSPSC Code:
51111800
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
film
Storage condition:
desiccated
588,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Iloprost, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
film
storage condition
desiccated
color
colorless
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
[H][C@@]12[C@@](C/C(C2)=C/CCCC(O)=O)([H])[C@@H](/C=C/[C@@H](O)C(C)CC#CC)[C@H](O)C1
InChI
1S/C22H32O4/c1-3-4-7-15(2)20(23)11-10-18-19-13-16(8-5-6-9-22(25)26)12-17(19)14-21(18)24/h8,10-11,15,17-21,23-24H,5-7,9,12-14H2,1-2H3,(H,25,26)/b11-10+,16-8+/t15?,17-,18?,19-,20+,21+/m0/s1
InChI key
HIFJCPQKFCZDDL-SGSAMSKHSA-N
Biochem/physiol Actions
Iloprost is a potent prostacyclin PGI2 analog that binds with equal affinity to human prostacyclin (Prostanoid IP) and prostaglandin EP1 receptors.
Iloprost is a potent prostacyclin PGI2 analog that binds with equal affinity to human prostacyclin (Prostanoid IP) and prostaglandin EP1 receptors. Iloprost acts as a vasodilator and antihypertensive, and inhibits the ADP, thrombin, and collagen-induced aggregation of human platelets. Iloprost dilates systemic and pulmonary arterial vascular beds and has been used clinically for pulmonary arterial hypertension (PAH), scleroderma, and Raynaud′s syndrome.
Iloprost is used to treat children with PH (pulmonary hypertension) after the surgery to clear CHD (congenital heart disease). In transplant patients, this prostacyclin analogue is used to inhibit renal dysfunction. Iloprost performs various functions like vasodilatation and cytoprotection. It has higher stability than prostacyclin.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
B6309I7160SML1531
form
film
form
oil
form
solid
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
room temp
storage temp.
−20°C
storage condition
desiccated
storage condition
-
storage condition
desiccated
storage condition
-
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
solubility
DMSO: freely soluble, ethanol: freely soluble
solubility
DMSO: >20 mg/mL
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)