Przejdź do
SML1642
DHED
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
(17β)-10,17-Dihydroxy-estra-1,4-dien-3-one, 10β,17β-Dihydroxyestra-1,4-dien-3-one, 3,16-Dihydroxyandrost-5-ene-17,19-dione
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
469,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1890,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H24O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
288.38
UNSPSC Code:
51111800
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
469,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
optical activity
[α]/D -20 to -30°, c = 1 in methanol
color
white to light brown
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O[C@@]12C(CC[C@]3([H])[C@]2([H])CC[C@@]4(C)[C@@]3([H])CC[C@@H]4O)=CC(C=C1)=O
InChI
1S/C18H24O3/c1-17-8-7-15-13(14(17)4-5-16(17)20)3-2-11-10-12(19)6-9-18(11,15)21/h6,9-10,13-16,20-21H,2-5,7-8H2,1H3/t13-,14-,15-,16-,17-,18+/m0/s1
InChI key
UIKDFTLKOKNUJP-UGDFAFBOSA-N
Application
DHED has been used to induce an increase of estrogen levels in 3K transgenic mice with Parkinson′s disease (PD)-like motor syndrome.[1]
Biochem/physiol Actions
DHED (10β,17β-dihydroxyestra-1,4-dien-3-one) is an inactive prodrug that selectively produces estrogen solely in the brain. DHED is converted to 17β-estradiol in the brain by an enzyme only expressed in the CNS, but is inert in the rest of the body. DHED was found to provide neuroprotection in a rat stroke model and reversed neurological symptoms of estrogen deprivation such as memory problems in female rats lacking ovaries.
DHED is a substrate for nicotinamide adenine dinucleotide phosphate (NADPH)-dependent dehydrogenase/reductase. Its expression in the brain is correlated to neuroprotection functionality.[2]
DHED is an inactive prodrug that selectively produces estrogen solely in the brain.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SML2396SML0147B0385
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥99%
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: ≥15
solubility
-
color
white to light brown
color
white to beige
color
white to tan
color
-
pictograms
Health hazard
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Repr. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)