Przejdź do
SML1539
TDFA trifluoroacetate salt
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
N-Acetyl-L-threonyl-L-α-aspartyl-N5-(2-fluoro-1-iminoethyl)-L-ornithinamide trifluoroacetate salt, Thr-Asp-F-amidine trifluoroacetate salt
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1370,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
5560,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C17H29FN6O7 · xC2HF3O2
Masa cząsteczkowa:
448.45 (free base basis)
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352200
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
1370,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to beige
solubility
H2O: 10 mg/mL, clear
shipped in
dry ice
storage temp.
−70°C
General description
TDFA trifluoroacetate salt or tripeptide F-amidine analog is a derivative synthesized to increase the selectivity, bioavailability and potency of Cl-amidine, which is a member of protein arginine deiminases (PADs) compounds.
Biochem/physiol Actions
Selective inhibitor of PAD4 (peptidyl arginine deiminase 4)
TDFA (Thr-Asp-F-amidine) is a selective inhibitor of peptidyl arginine deiminase 4 (protein arginine deiminase 4, PAD4 or PADI4), a transcriptional coregulator that catalyzes the calcium-dependent conversion of specific arginine residues in proteins to citrulline, a process called citrullination. PAD4 is upregulated in cancer and inflammatory diseases, and may be involved in rheumatoid arthritis onset and progression. It has recently been found to be involved in the regulation of pluripotency: important for stem-cell gene activation, induced pluripotent stem (iPS) cell reprogramming, and maintenance of pluripotent cells in the early mouse embryo. TDFA has an IC50 value of 2.3 μM and is ≥15-fold selective for PAD4 versus PAD1 and ≥50-fold selective versus PADs 2 and 3.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
T7830S8701D0447
form
powder
form
lyophilized powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
>98% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
−70°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage condition
desiccated
storage condition
-
storage condition
-
storage condition
-
solubility
H2O: 10 mg/mL, clear
solubility
H2O: >2 mg/mL
solubility
H2O: ≥2 mg/mL
solubility
H2O: ≥2 mg/mL
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)