Przejdź do
SML1529
Erdosteine
≥98% (HPLC), powder, mucolytic agent
Synonim(y):
({2-Oxo-2-[(2-oxotetrahydro-3-thienyl)amino]ethyl}sulfanyl)acetic acid, 2-[[2-Oxo-2-[(tetrahydro-2-oxo-3-thienyl)amino]ethyl]thio]acetic acid
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
50 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
668,00 zł
250 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1850,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H11NO4S2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
249.31
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
668,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Erdosteine, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
S1CCC(C1=O)NC(=O)CSCC(=O)O
InChI
1S/C8H11NO4S2/c10-6(3-14-4-7(11)12)9-5-1-2-15-8(5)13/h5H,1-4H2,(H,9,10)(H,11,12)
InChI key
QGFORSXNKQLDNO-UHFFFAOYSA-N
General description
Erdosteine is a derivative of thiol, and is used in the treatment of chronic obstructive bronchitis, including acute infective exacerbation of chronic bronchitis.It consists of two blocked sulfhydryl groups, which are released following first-pass metabolism.[1]
Application
Erdosteine has been used as a mucolytic to study its protective effects on interleukin-1β-stimulated inflammation in rat chondrocytes in osteoarthritis models.[2]
Biochem/physiol Actions
Erdosteine is a mucolytic drug with expectorant and antitussive effects.
Erdosteine is a mucolytic drug with expectorant and antitussive effects. Erdosteine is quickly metabolized in vivo to free thiols which act as free radical scavengers. Erdosteine has also been shown to have antioxidant activity through the activation of Nrf2-dependent antioxidant genes and inhibition of pro-inflammatory cytokines.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SML2412SML1070PZ0038
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
room temp
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)