Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1650,00 zł 1402,50 zł |
Informacje o tej pozycji
1402,50 zł
Cena katalogowa1650,00 złZaoszczędź 15%Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
H2O: 10 mg/mL, clear
storage temp.
room temp
SMILES string
[H]Cl.C1(OCCO2)=C2C(N3CCNCC3)=CC=C1
InChI
1S/C12H16N2O2.ClH/c1-2-10(14-6-4-13-5-7-14)12-11(3-1)15-8-9-16-12;/h1-3,13H,4-9H2;1H
InChI key
JFSOSUNPIXJCIX-UHFFFAOYSA-N
General description
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. room temp | storage temp. room temp | storage temp. room temp | storage temp. room temp |
| solubility H2O: 10 mg/mL, clear | solubility DMSO: ≥20 mg/mL, H2O: ≥20 mg/mL | solubility H2O: 20 mg/mL, clear | solubility H2O: 5 mg/mL (clear solution) |
| color white to beige | color white to off-white | color white to beige | color white to beige |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?