Przejdź do
SML1519
Macelignan
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
(+)-Anwulignan, 4-[(2S,3R)-4-(1,3-Benzodioxol-5-yl)-2,3-dimethylbutyl]-2-methoxy-phenol, Anwulignan
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
455,00 zł
386,75 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H24O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
328.40
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
386,75 zł
Cena katalogowa455,00 złZaoszczędź 15%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC1=C(OC)C=C(C[C@H](C)[C@H](C)CC2=CC=C(OCO3)C3=C2)C=C1
InChI
1S/C20H24O4/c1-13(8-15-4-6-17(21)19(10-15)22-3)14(2)9-16-5-7-18-20(11-16)24-12-23-18/h4-7,10-11,13-14,21H,8-9,12H2,1-3H3/t13-,14+/m0/s1
InChI key
QDDILOVMGWUNGD-UONOGXRCSA-N
General description
Macelignan is a naturally occurring compound that has scavenging effects on free-radicals and inhibits prostaglandin. It also exhibits antioxidant and anti-inflammatory effects.[1]
Biochem/physiol Actions
Macelignan is a neuroprotective lingan isolated from nutmeg (Myristica fragrans) that protects dopaminergic neurons from inflammatory degeneration. Apparently, the neuroprotective effect of macelignan is mediated by PPARγ activation and arginase-1 expression. Macelignan inhibits LPS induced production of NO as well and inflammatory cytokines including TNF and IL- 1β in primary cultures of microglia.
Macelignan is a neuroprotective lingan isolated from nutmeg.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
A2731PHL83522SML1766
Macelignan phyproof® Reference Substance
PHL83522
Macelignan
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98.0% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
-
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
solubility
DMSO: >5 mg/mL
solubility
-
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
color
white to beige
color
white to beige
color
-
color
white to light brown
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Macelignan
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)