, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C29H24ClN3O3S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
530.04
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to light brown
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[S](=O)(=O)(NC#N)c1c(cccc1)c2ccc(cc2)CN(Cc4ccc(cc4)C)C(=O)c3c(cccc3)Cl
InChI
1S/C29H24ClN3O3S/c1-21-10-12-22(13-11-21)18-33(29(34)26-7-2-4-8-27(26)30)19-23-14-16-24(17-15-23)25-6-3-5-9-28(25)37(35,36)32-20-31/h2-17,32H,18-19H2,1H3
InChI key
ITDBPOSLOROLMT-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
S0859 is a selective high-affinity generic inhibitor of the Na+/HCO3- sodium bicarbonate co-transporter (NBC).
S0859 is a selective high-affinity generic inhibitor of the Na+/HCO3- sodium bicarbonate co-transporter (NBC). S0859 does not inhibit Na+-H+ exchange (NHE).
S0859 helps to prevent the depolarization-induced alkalinization (DIA) in astrocytes.
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 4
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?