Przejdź do
SML1513
SR1848
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
6-[4-(3-Chlorophenyl)-1-piperazinyl]-3-cyclohexyl-2,4(1H,3H)-pyrimidinedione, CDI 3238389, ML180
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
525,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2150,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H25ClN4O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
388.89
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
525,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C(N(C1CCCCC1)C(N2)=O)C=C2N3CCN(C4=CC(Cl)=CC=C4)CC3
InChI
1S/C20H25ClN4O2/c21-15-5-4-8-17(13-15)23-9-11-24(12-10-23)18-14-19(26)25(20(27)22-18)16-6-2-1-3-7-16/h4-5,8,13-14,16H,1-3,6-7,9-12H2,(H,22,27)
InChI key
CHMQQIFPOIZPIJ-UHFFFAOYSA-N
Application
SR1848 has been used as a liver receptor homolog 1 (LRH-1) inhibitor to study the role of LRH-1 in the regulation of lipopolysaccharide (LPS)-induced proinflammatory cytokines in mice macrophage. It has also been used as an LRH-1 inhibitor to study its effects on activation-induced Fas ligand (FasL) expression in the murine T-cell hybridoma cell line.
Biochem/physiol Actions
SR1848 is a cell penetrant and potent inhibitor of LRH-1.
SR1848 is a cell penetrant and potent inhibitor of orphan nuclear receptor liver receptor homolog 1 (LRH-1; NR5A2) that reduces the expression of CyclinD1 and E1, which results in inhibition of cell proliferation. SR1848 induces rapid translocation of nuclear LRH-1 to the cytoplasm.
The actions of SR1848 might contribute to anti-cancer functionality.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SML0633SML0929SML0800
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥95% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)