Przejdź do
SML1490
Pemetrexed disodium heptahydrate
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
HSDB 7316, LY 231,514, LY 231514, N-(4-(2-(2-Amino-3,4-dihydro-4-oxo-7H-pyrrolo(2,3-d)pyrimdin-5-yl)ethyl)benzoyl)glutamic acid sodium salt hydrate, N-(4-(2-(2-Amino-4,7-dihydro-4-oxo-1H-pyrrolo(2,3-d)pyrimidin-5-yl)ethyl)benzoyl)-L-glutamic acid sodium salt hydrate, UNII-04Q9AIZ7NO
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
469,00 zł
50 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1890,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H19N5O6 · 2Na · 7H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
597.48
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
469,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
H2O: 30 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[Na+].[Na+].[nH]1c2[nH]cc(c2[c](nc1N)=O)CCc3ccc(cc3)C(=O)N[C@@H](CCC(=O)[O-])C(=O)[O-].O.O.O.O.O.O.O
InChI
1S/C20H21N5O6.2Na.7H2O/c21-20-24-16-15(18(29)25-20)12(9-22-16)6-3-10-1-4-11(5-2-10)17(28)23-13(19(30)31)7-8-14(26)27;;;;;;;;;/h1-2,4-5,9,13H,3,6-8H2,(H,23,28)(H,26,27)(H,30,31)(H4,21,22,24,25,29);;;7*1H2/q;2*+1;;;;;;;/p-2/t13-;;;;;;;;;/m0........./s1
InChI key
QJVSMHJWAOSBMD-MYXYZBIASA-L
Application
Pemetrexed disodium heptahydrate has been used as a folate antimetabolite to study its effects on ovarian clear cell carcinoma cells.[1] It has also been used as an antifolate to determine its effects on neuroblastoma cell lines.[2]
Biochem/physiol Actions
Pemetrexed exhibits its activity against several tumors such as colorectal, breast, gastric, pancreatic, and cervical cancer. It acts as a substrate for multidrug resistance protein transporters.[3]
Pemetrexed is antifolate cancer drug approved for treatment of variety of cancer including pleural mesothelioma and non-small cell lung cancer.
Pemetrexed is antifolate cancer drug approved for treatment of variety of cancer including pleural mesothelioma and non-small cell lung cancer. Pemetrexed is a folate antimetabolite that inhibits thymidylate synthase, dihydrofolate reductase and glycinamide ribonucleotide formyltransferase, three enzymes used in purine and pyrimidine synthesis.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
JN0004SML0040SML0995
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
room temp
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
solubility
H2O: 30 mg/mL, clear
solubility
H2O: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: ≥5 mg/mL
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
color
white to beige
color
white to beige
color
white to light yellow
color
white to light brown
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Pemetrexed disodium heptahydrate
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Muta. 2 - Repr. 1A - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
target_organs
Blood,Immune system,Testes
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)