Przejdź do
SML0040
Lometrexol hydrate
≥95% (HPLC), powder, GARFTase inhibitor
Synonim(y):
LY 264618 hydrate, N-[4-[2-[(6R)-2-amino-3,4,5,6,7,8-hexahydro-4-oxopyrido[2,3-d]pyrimidin-6-yl]ethyl]benzoyl]-L-glutamic acid hydrate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1110,00 zł
943,50 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3870,00 zł
3289,50 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C21H25N5O6 · xH2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
443.45 (anhydrous basis)
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
powder
943,50 zł
Cena katalogowa1110,00 złZaoszczędź 15%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Lometrexol hydrate, ≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
color
white to light yellow
solubility
DMSO: ≥5 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O.NC1=NC(=O)C2=C(NC[C@H](CCc3ccc(cc3)C(=O)N[C@@H](CCC(O)=O)C(O)=O)C2)N1
InChI
1S/C21H25N5O6.H2O/c22-21-25-17-14(19(30)26-21)9-12(10-23-17)2-1-11-3-5-13(6-4-11)18(29)24-15(20(31)32)7-8-16(27)28;/h3-6,12,15H,1-2,7-10H2,(H,24,29)(H,27,28)(H,31,32)(H4,22,23,25,26,30);1H2/t12-,15+;/m1./s1
InChI key
AEFQSKJUVDZANQ-YLCXCWDSSA-N
Application
Lometrexol hydrate was used to compare the biological activity of potent inhibitor of human GARFTase.[1]
Biochem/physiol Actions
Glycinamide Ribonucleotide Formyltransferase (GARFTase) is a folate-dependent enzyme required for de novo purine synthesis. Lometrexate is a potent inhibitor of GARFTase, but does not interfere with enzymes involved in the synthesis of folate. Lometrexerol has been tested clinically for the treatment of various cancers as an anti-folate like agent, similar to methotrexate. Treatment with lometrexol rapidly decreases ATP and GTP levels, cell cycle arrest and induces apoptosis. Although depletion of nucleotide pools induces p53 expression, lometrexol is cytotoxic in both wild-type and mutant p53 expressing tumor cells. Lometrexol is cytotoxic in CCRF-CEm leukemia cells with an IC50 of 2.9 nM.
Glycinamide ribonucleotide formyltransferase inhibitor
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SML1490SML0116S6951
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: ≥5 mg/mL
solubility
H2O: 30 mg/mL, clear
solubility
DMSO: ≥8 mg/mL
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
color
white to light yellow
color
white to beige
color
white to tan
color
white to beige
pictograms
Skull and crossbones
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)