Przejdź do
SML1474
Oxiconazole nitrate
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
1-(2,4-Dichlorophenyl)-2-(1H-imidazol-1-yl)-ethanone (1Z)-O-[(2,4-dichlorophenyl)methyl]oxime nitrate, 2′,4′-Dichloro-2-imidazol-1-ylacetophenone (Z)-[0-(2,4-dichlorobenzyl)oxime] nitrate
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
435,00 zł
369,75 zł
50 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1570,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H13Cl4N3O · HNO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
492.14
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
EC Number:
264-730-3
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
369,75 zł
Cena katalogowa435,00 złZaoszczędź 15%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
InChI
1S/C18H13Cl4N3O.HNO3/c19-13-2-1-12(16(21)7-13)10-26-24-18(9-25-6-5-23-11-25)15-4-3-14(20)8-17(15)22;2-1(3)4/h1-8,11H,9-10H2;(H,2,3,4)/b24-18+;
InChI key
WVNOAGNOIPTWPT-NDUABGMUSA-N
Biochem/physiol Actions
Oxiconazole is a broad-spectrum antifungal agent that inhibits ergosterol biosynthesis.
Oxiconazole is a broad-spectrum antifungal agent that inhibits ergosterol biosynthesis. Oxiconazole destabilizes Lanosterol 14-α demethylase (fungal cyctochrome P450 51).
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SML08881483425SML1885
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
-
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
solubility
-
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
color
white to beige
color
white to beige
color
-
color
white to beige
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Oxiconazole nitrate
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)