Przejdź do
SML0888
Sertaconazole nitrate
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
1-[2-[(7-Chlorobenzo[b]thien-3-yl)methoxy]-2-(2,4-dichlorophenyl)ethyl]-1H-imidazole nitrate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
200,00 zł
170,00 zł
50 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
785,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H15Cl3N2OS · HNO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
500.78
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
170,00 zł
Cena katalogowa200,00 złZaoszczędź 15%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
[s]1c2c(c(c1)COC(C[n]4cncc4)c3c(cc(cc3)Cl)Cl)cccc2Cl.[N+](=O)([O-])O
InChI
1S/C20H15Cl3N2OS.HNO3/c21-14-4-5-16(18(23)8-14)19(9-25-7-6-24-12-25)26-10-13-11-27-20-15(13)2-1-3-17(20)22;2-1(3)4/h1-8,11-12,19H,9-10H2;(H,2,3,4)
InChI key
HAAITRDZHUANGT-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Sertaconazole nitrate is an imidazole antifungal.
Sertaconazole nitrate is an imidazole antifungal. Like other imidazole antifungals, sertaconazole blocks the synthesis of ergosterol, an essential component of the fungal cell membrane, by inhibiting the P450 enzyme 14α-demethylase that converts lanosterol to ergosterol.
Sertaconazole nitrate is an antifungal agent with anti-inflammatory and anti-itch activity.[1] Topical administration of this drug reduces the releases of cytokines from activated T-cell enriched human lymphocytes.[1] Sertaconazole nitrate has been used as a highly safe and effective therapeutic for treating tinea pedis interdigitalis. It is also used to treat contact hypersensitivity and irritant contact dermatitis.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SML1474S0447SML1094
SIS3 ≥98% (HPLC), powder
Sigma-Aldrich
S0447
SIS3
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
solubility
H2O: <2 mg/mL, DMSO: >20 mg/mL
solubility
DMSO: 0.5 mg/mL, clear (warmed)
color
white to beige
color
white to beige
color
yellow
color
white to brown
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sertaconazole nitrate
pictograms
Health hazard
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Repr. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)