Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 569,00 zł |
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1830,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H14FNO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
263.26
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
569,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
light orange to dark orange
solubility
DMSO: 25 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(C)CN(C1=C(F)C=CC=C1/C2=C\C(O)=O)C2=O
InChI
1S/C14H14FNO3/c1-8(2)7-16-13-9(4-3-5-11(13)15)10(14(16)19)6-12(17)18/h3-6,8H,7H2,1-2H3,(H,17,18)/b10-6+
InChI key
RCVZUIGCNAAMIC-UXBLZVDNSA-N
Biochem/physiol Actions
ASP7663 is a selective activator of transient receptor potential ankyrin 1 (TRPA1), known to play a role for chemical sensing in the pain pathway. ASP7663 activated human, rat, and mouse TRPA1 receptors with EC50 values of 510, 540, and 500 nM, respectively, and little or no affinity at more than 60 other related receptors, channels and enzymes. ASP7663 enhanced colonic motility and exerted analgesic effects against abdominal pain in mouse models.
ASP7663 is a selective activator of transient receptor potential ankyrin 1 (TRPA1).
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level - |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility DMSO: 25 mg/mL, clear | solubility DMSO: 10 mg/mL, clear | solubility DMSO: >40 mg/mL | solubility - |
| color light orange to dark orange | color , yellow to light brown | color orange | color red-brown |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?