Przejdź do
SML1457
Lonafarnib
≥98% (HPLC), farnesyl transferase inhibitor, powder
Synonim(y):
4-[2-[4-[(11R)-3,10-Dibromo-8-chloro-6,11-dihydro-5Hbenzo[5,6]cyclohepta[1,2-b]pyridin-11-yl]-1-piperidinyl]-2-oxoethyl]-1-piperidinecarboxamide, SCH-66336, SCH66336
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
635,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2000,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C27H31Br2ClN4O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
638.82
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
635,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Lonafarnib, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
storage temp.
−20°C
SMILES string
O=C(N)N(CC1)CCC1CC(N2CCC([C@H]3C(N=CC(Br)=C4)=C4CCC5=C3C(Br)=CC(Cl)=C5)CC2)=O
InChI
1S/C27H31Br2ClN4O2/c28-20-12-19-2-1-18-13-21(30)14-22(29)24(18)25(26(19)32-15-20)17-5-9-33(10-6-17)23(35)11-16-3-7-34(8-4-16)27(31)36/h12-17,25H,1-11H2,(H2,31,36)/t25-/m1/s1
InChI key
DHMTURDWPRKSOA-RUZDIDTESA-N
Gene Information
General description
Lonafarnib (SCH66336) is a farnesyl transferase inhibitor (FTI). K- and N-Ras are substrates of farnesyl transferase.
Biochem/physiol Actions
Lonafarnib is a potent inhibitor of farnesyltransferase, an enzyme responsible for a post-translational modification of proteins (including Ras) that gives a protein sufficient hydrophobicity to translocate to the plasma membrane. Farnesylation regulates signaling cascades controlling cell survival, proliferation and differentiation, so variety of possible uses is not surprising a post-translational modification of proteins (including Ras) that gives a protein sufficient hydrophobicity to translocate to the plasma membrane. Lonafarnib has been studies for possible treatment of progeria, various cancers, and hepatitis D.
Lonafarnib is a potent inhibitor of farnesyltransferase.
Lonafarnib prevents the post-translational lipid modification of H-Ras and other farnesylated proteins. Lonafarnib treatment results in microtubule bundling, increased microtubule acetylation and stabilization and suppression of microtubule dynamics.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SML2898L9664Y0000604
form
powder
form
powder
form
powder
form
-
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: soluble 50 mg/mL, H2O: insoluble
solubility
-
color
white to beige
color
white to beige
color
white
color
-
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)