Przejdź do
L9664
Loratadine
≥98% (HPLC), Histamine H1 receptor antagonist, powder
Synonim(y):
4-(8-Chloro-5,6-dihydro-11H-benzo[5,6]cyclohepta[1,2-b]pyridin-11-ylidene-1-piperidinecarboxylic acid ethyl ester, Loratidine
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
786,00 zł
50 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2840,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C22H23N2O2Cl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
382.88
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
786,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Loratadine, ≥98% (HPLC), powder
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white
solubility
DMSO: soluble 50 mg/mL, H2O: insoluble
originator
Schering Plough
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCOC(=O)N1CC\C(CC1)=C2/c3ccc(Cl)cc3CCc4cccnc24
InChI
1S/C22H23ClN2O2/c1-2-27-22(26)25-12-9-15(10-13-25)20-19-8-7-18(23)14-17(19)6-5-16-4-3-11-24-21(16)20/h3-4,7-8,11,14H,2,5-6,9-10,12-13H2,1H3
InChI key
JCCNYMKQOSZNPW-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
Biochem/physiol Actions
Loratadine is a non-sedating histamine H1-receptor antagonist. Shown to inhibit the two-pore domain potassium channel K2P18.1 (also called TRESK or KCNK18).
Non-sedating histamine H1-receptor antagonist.
Features and Benefits
This compound was developed by Schering Plough. To browse the list of other pharma-developed compounds and Approved Drugs/Drug Candidates, click here.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
PHR13761370270BP874
Loratadine United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1370270
Loratadine
Loratadine British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
BP874
Loratadine
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
-
assay
-
form
powder
form
-
form
-
form
solid
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
-
Quality Level
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: soluble 50 mg/mL, H2O: insoluble
solubility
-
solubility
-
solubility
-
color
white
color
-
color
-
color
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Loratadine
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)