Przejdź do
L9787
L-655,708
≥98% (HPLC), powder
Synonim(y):
Ethyl (S)-11,12,13,13a-Tetrahydro-7-methoxy-9-oxo-9H-imidazo[1,5-a]pyrrolo[2,1-c][1,4]benzodiazepine-1-carboxylate, L-655708
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
542,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2520,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H19N3O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
341.36
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
542,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
solubility
DMSO: ≥6.0 mg/mL (Warmed), H2O: insoluble
originator
Merck & Co., Inc., Kenilworth, NJ, U.S.
SMILES string
CCOC(=O)c1ncn2-c3ccc(OC)cc3C(=O)N4CCCC4c12
InChI
1S/C18H19N3O4/c1-3-25-18(23)15-16-14-5-4-8-20(14)17(22)12-9-11(24-2)6-7-13(12)21(16)10-19-15/h6-7,9-10,14H,3-5,8H2,1-2H3/t14-/m0/s1
InChI key
YKYOQIXTECBVBB-AWEZNQCLSA-N
Gene Information
human ... GABRA5(2558)
Application
L-655,708 has been used as an α5 GABAA receptor inverse agonist to inhibit the discriminative stimulus of propofol in a dose-dependent manner.
Biochem/physiol Actions
Ligand for benzodiazepine site of GABAA receptors containing α5 subunits.
Novel ligand selective for the benzodiazepine site of GABAA receptors which contain the α5 subunit.
L-655,708 is an inverse agonist of the α5 γ-Aminobutyric acid type A (GABAA) receptor. It has an ability to increase cognition in rats.
Features and Benefits
This compound is a featured product for Neuroscience research. Click here to discover more featured Neuroscience products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
This compound is featured on the GABAA Receptors page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
This compound was developed by Merck & Co., Inc., Kenilworth, NJ, U.S.. To browse the list of other pharma-developed compounds and Approved Drugs/Drug Candidates, click here.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SML1438SML1459SML0645
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
solubility
DMSO: ≥6.0 mg/mL (Warmed), H2O: insoluble
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
Gene Information
human ... GABRA5(2558)
Gene Information
human ... GSK3A(2931), GSK3B(2932)
Gene Information
-
Gene Information
-
originator
Merck & Co., Inc., Kenilworth, NJ, U.S.
originator
-
originator
Takeda
originator
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)