Przejdź do
SML1420
FSL-1
≥80% (HPLC), Toll-like Receptor 2/6 agonist, powder
Synonim(y):
(R,S)-Pam2Cys-Gly-Asp-Pro-Lys-His-Pro-Lys-Ser-Phe-OH, Fibroblast-stimulating Lipopeptide, Pam2CGDPKHPKSF, S-[2,3-Bis[(1-Oxohexadecyl)oxy]propyl]-L-cysteinylglycyl-L-a-aspartyl-L-prolyl-L-lysyl-L-histidyl-L-prolyl-L-lysyl-L-seryl-L-phenylalanine
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 μg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1260,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C84H140N14O18S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
1666.16
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥80% (HPLC)
Form:
powder
1260,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
FSL-1, ≥80% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥80% (HPLC)
form
powder
color
white to off-white
solubility
H2O: soluble
storage temp.
−20°C
Biochem/physiol Actions
FSL-1 (Pam2CGDPKHPKSF) is a synthetic lipoprotein that acts as a Toll-like Receptor 2/6 (TLR2/6) agonist and activator of nuclear transcription factor NF-KB.
FSL-1 (Pam2CGDPKHPKSF) is a synthetic lipoprotein that acts as a Toll-like Receptor 2/6 (TLR2/6) agonist and activator of nuclear transcription factor NF-KB. FSL-1 is based on the N-terminal part of the 44-kDa lipoprotein LP44 of Mycoplasma salivarium. FSL-1 showed higher stimulatory activity than MALP-2 in its ability to induce TNF-α production in macrophages and NF-κB in TLR2/TLR6 transfected HEK293 cells.
FSL-1 is a bacterial-derived toll-like receptor 2/6 agonist. It is capable of increasing resistance to herpes simplex virus type 2 (HSV-2) infection.
Preparation Note
Reconstitute in endotoxin-free water.
Other Notes
Air sensitive
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SML2962SML1500SML2083
assay
≥80% (HPLC)
assay
≥94.5% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥96% (HPLC)
form
powder
form
lyophilized powder
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
solubility
H2O: soluble
solubility
-
solubility
-
solubility
-
color
white to off-white
color
white to off-white
color
white to beige
color
white to beige
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)