Przejdź do
SML1412
KRIBB11 trifluoroacetate salt
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
2,6-Pyridinediamine trifluoroacetate salt, N2-(1H-Indazol-5-yl)-N6-methyl-3-nitropyridine-2,6-diamine trifluoroacetate salt, N2-1H-Indazol-5-yl-N6-methyl-3-nitro-2,6-pyridinediamine trifluoroacetate salt
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1310,00 zł
1113,50 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C13H12N6O2 · C2HF3O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
398.30
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
1113,50 zł
Cena katalogowa1310,00 złZaoszczędź 15%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
yellow to orange
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CNC1=NC(NC2=CC=C(NN=C3)C3=C2)=C([N+]([O-])=O)C=C1.FC(F)(C(O)=O)F
InChI
1S/C13H12N6O2.C2HF3O2/c1-14-12-5-4-11(19(20)21)13(17-12)16-9-2-3-10-8(6-9)7-15-18-10;3-2(4,5)1(6)7/h2-7H,1H3,(H,15,18)(H2,14,16,17);(H,6,7)
InChI key
DNBQMABUWGNHGB-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
KRIBB11 is an inhibitor of the transcription factor Heat Shock Factor 1 (HSF1) with an IC50 value of 1.2 μM. KRIBB11 blocks induction of HSF1 downstream target proteins such as HSP27 and HSP70 by impairing the recruitment of Positive Transcription Elongation Factor b (P-TEFb) to the HSF1 transcriptional complex, preventing HSF1-mediated gene expression KRIBB11 inhibits tumor growth in vivo and acts synergistically to increase apoptosis in cancer cells treated with the HSP90 inhibitors Geldanamycin and 17-AAG.
KRIBB11 is an inhibitor of the transcription factor Heat Shock Factor 1 (HSF1).
KRIBB11 is capable of preventing the proliferation of cancer cells.[1] It has the ability to stimulate apoptosis and can arrest the cell cycle at G2/M phase.[1]
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SML0648SML2335SML1192
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
color
yellow to orange
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)