Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 858,00 zł |
Informacje o tej pozycji
858,00 zł
Quality Segment
assay
≥97% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear (warmed)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
FC1=C2C(CCNC2)=CC(S(N[C@H](CC3=CC=CC(C(F)(F)F)=C3)C(N4CCCC4)=O)(=O)=O)=C1.[H]Cl
InChI
1S/C23H25F4N3O3S.ClH/c24-20-13-18(12-16-6-7-28-14-19(16)20)34(32,33)29-21(22(31)30-8-1-2-9-30)11-15-4-3-5-17(10-15)23(25,26)27;/h3-5,10,12-13,21,28-29H,1-2,6-9,11,14H2;1H/t21-;/m1./s1
InChI key
ZADKZNVAJGEFLC-ZMBIFBSDSA-N
Biochem/physiol Actions
(S)-PFI-2, an enantiomer of (R)-PFI-2, is used as a negative control. (S)-PFI-2 is available from Sigma. To learn more about and purchase (S)-PFI-2, click here.
To learn about other SGC chemical probes for epigenetic targets, visit sigma.com/sgc
Features and Benefits
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥97% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level - |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C |
| solubility DMSO: 10 mg/mL, clear (warmed) | solubility DMSO: >10 mg/mL | solubility DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed) | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear |
| color white to beige | color off-white to light brown | color white to beige | color white to beige |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?