Przejdź do
SML1307
K02288
>98% (HPLC)
Synonim(y):
3-[(6-Amino-5-(3,4,5-trimethoxyphenyl)-3-pyridinyl]phenol, 3-[6-Amino-5-(3,4,5-trimethoxyphenyl)-3-pyridinyl]-phenol
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
701,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H20N2O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
352.38
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
51111800
MDL number:
Assay:
>98% (HPLC)
Form:
powder
701,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
>98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
NC1=C(C2=CC(OC)=C(OC)C(OC)=C2)C=C(C3=CC=CC(O)=C3)C=N1
InChI
1S/C20H20N2O4/c1-24-17-9-13(10-18(25-2)19(17)26-3)16-8-14(11-22-20(16)21)12-5-4-6-15(23)7-12/h4-11,23H,1-3H3,(H2,21,22)
InChI key
CJLMANFTWLNAKC-UHFFFAOYSA-N
General description
K02288 is a 2-aminopyridine compound.[1]
Biochem/physiol Actions
K02288 is a selective and potent inhibitor of the bone morphogenetic protein (BMP) type I receptor kinases with IC50s in the range 1–2 nM against ALK1 and ALK2. K02288 has IC50 values of 1.1, 1.8, 6.4 nM for ALK2, ALK1 and ALK6 respectively and IC50s of 34.4, 302, 321 and 220 nM for other ALKs (3, 4, 5) and ActRIIA. K02288 specifically inhibited the BMP-induced Smad pathway without affecting TGF-β signaling and induced dorsalization of zebrafish embryos.
K02288 is a selective and potent inhibitor of the bone morphogenetic protein (BMP) type I receptor kinases.
K02288 is functionally similar to dorsomorphin, which is known to be the first small-molecule for BMP signaling inhibition.
BMP signalling is associated with many important physiological processes. It acts a central regulator of developmental processes such as organogenesis, gastrulation, mesoderm induction and endochondral bone formation. BMP signals are also related to diseases including pulmonary hypertension, juvenile polyposis syndrome, fibrodysplasia ossificans progressiva and hereditary hemorrhagic telangiectasia syndrome. BMP signaling inhibition might serve as a tool to study its role in other biological processes.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SML2547SML1840SML2208
assay
>98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
Quality Level
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 25 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
pictograms
Skull and crossbonesCorrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)