Merck
SML1295
Sigma-Aldrich
RBC8
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
6-Amino-4-(2,5-dimethoxyphenyl)-1,4-dihydro-3-(2-naphthalenyl)-pyrano[2,3-c]pyrazole-5-carbonitrile
Wybierz wielkość
5 MG
457,00 zł
25 MG
1540,00 zł
457,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 MG
457,00 zł
25 MG
1540,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C25H20N4O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
424.45
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.77
457,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
≥98% (HPLC)
Formularz
powder
kolor
white to beige
rozpuszczalność
DMSO: 20 mg/mL, clear
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
NC1=C(C#N)C(C2=C(OC)C=CC(OC)=C2)C(C(C3=CC=C(C=CC=C4)C4=C3)=NN5)=C5O1
InChI
1S/C25H20N4O3/c1-30-17-9-10-20(31-2)18(12-17)21-19(13-26)24(27)32-25-22(21)23(28-29-25)16-8-7-14-5-3-4-6-15(14)11-16/h3-12,21H,27H2,1-2H3,(H,28,29)
Klucz InChI
CLMQBVUFKIKYLU-UHFFFAOYSA-N
Działania biochem./fizjol.
RBC8 is a selective inhibitor of the Ras-like GTPases RalA and RalB, downstream mediators of Ras signalling, without direct inihibition of Ras or RhoA activity. RBC8 binds to a site on the GDP-bound form of Ral, its inactive state, inhibiting the binding of Ral to its effectors, such as Ral-binding protein 1 (RALBP1; also known as RLIP760, which are involved in proliferation, survival, and metastasis of several human cancers. RBC8 inhibited growth in human luung cancer cell lines with IC50 values of 2.0 μM in H2122 cells and 1.3 μM in H358 cells, and also inihbited tumor xenograft growth..
RBC8 is a selective inhibitor of the Ras-like GTPases RalA and RalB.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)