Przejdź do
SML1254
R547
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
Ro 4584820, [4-Amino-2-(1-methanesulfonylpiperidin-4-ylamino)pyrimidin-5-yl](2,3-difluoro-6-methoxyphenyl)methanone
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H21F2N5O4S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
441.45
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Aby zapytać o ten produkt SML1254, skontaktuj się z lokalnym biurem lub sprzedawcą firmy Merck. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
NC1=NC(NC2CCN(S(=O)(C)=O)CC2)=NC=C1C(C3=C(OC)C=CC(F)=C3F)=O
InChI
1S/C18H21F2N5O4S/c1-29-13-4-3-12(19)15(20)14(13)16(26)11-9-22-18(24-17(11)21)23-10-5-7-25(8-6-10)30(2,27)28/h3-4,9-10H,5-8H2,1-2H3,(H3,21,22,23,24)
InChI key
JRNJNYBQQYBCLE-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
Biochem/physiol Actions
R547 is a potent and selective ATP-competitive inhibitor of Cyclin-Dependent Kinases (CDK) 1, 2 and 4 with Ki of 2 nM for CDK1/cyclin B, 3 nM for CDK2/cyclin E, and 1 nM for CDK4/cyclin D1. R547 is less potent for CDK7 and GSK3α/β, and inactive (Ki > 5,000 nmol/L) against a panel of >120 unrelated kinases. R547 was shown to inhibit retinoblastoma protein in tumor cells and xenografts and showed up to 95% tumor growth inhibition in the HCT116 human colorectal tumor xenograft model in nude mice.
R547 is a potent and selective ATP-competitive inhibitor of Cyclin-Dependent Kinases (CDK) 1, 2 and 4.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SML2597SML0262SML0995
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: ≥5 mg/mL
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
color
white to light brown
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)