Przejdź do
SML1232
cGAMP sodium salt
≥98% (HPLC), IFN-β production inducer, powder
Synonim(y):
3′3′-cGAMP sodium salt, Cyclic AMP-GMP sodium salt, c-GMP-AMP sodium salt, cyclic GMP-AMP sodium salt
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
0.5 μmol
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
937,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H24N10O13P2 · xNa+
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
674.41 (free acid basis)
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
937,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
cGAMP sodium salt, ≥98% (HPLC)
description
contains 0.5μmol of powder (approx. 0.335mg)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
storage temp.
−20°C
SMILES string
O=C1N=C(N)NC2=C1N=CN2[C@H](O3)[C@H](O)[C@H](OP4(O)=O)[C@H]3COP(O)(O[C@H]5[C@@H](O)[C@H](N6C=NC7=C6N=CN=C7N)O[C@@H]5CO4)=O.C
Application
cGAMP sodium salt has been used in cGAS-cGAMP Activity Assay.
Biochem/physiol Actions
Cyclic AMP-GMP (cGAMP) is a bacterial second messenger.
Cyclic AMP-GMP (cGAMP) is one of several naturally occurring cyclic dinucleotides that act as a bacterial second messengers to regulate important signaling mechanisms in prokaryotes that control bacterial survival, adhesion, colonization, biofilm formation, and virulence factors production. In cholera c-AMP-GMP promotes intestinal colonization by down-regulating chemotaxis. During infections bacterial cGAMP is bound by host STING (stimulator of interferon genes) activating innate immune responses leading to expression of interferon genes.
cGAMP induces the formation of cytokines (interferon-β, interferon-γ), activation of dendritic cells and CD8+ T cell cross priming. Through this action, it promotes innate immune response. cGAMP possesses antitumor activity and is prefered for immunotherapy in cancer treatment.
Preparation Note
Cyclic AMP-GMP is soluble in water and aqueous buffers (> 10 mM, limits have not been determined).
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SML1231SML1228D0260
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
color
white
description
contains 0.5μmol of powder (approx. 0.335mg)
description
contains 1μmol of powder (approx. 0.7mg)
description
contains 1μmol of powder (approx. 0.7mg)
description
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)