Przejdź do
SML1226
YM-26734
≥95% (HPLC)
Synonim(y):
1,1′-[5-[3,4-Dihydro-7-hydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)-2H-1-benzopyran-4-yl]-2,4,6-trihydroxy-1,3-phenylene]bis1-dodecanone
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
589,00 zł
500,65 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C45H62O8
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
730.97
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41106300
MDL number:
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
powder
500,65 zł
Cena katalogowa589,00 złZaoszczędź 15%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
OC1=C(C2CC(C3=CC=C(O)C=C3)OC4=C2C=CC(O)=C4)C(O)=C(C(CCCCCCCCCCC)=O)C(O)=C1C(CCCCCCCCCCC)=O
InChI
1S/C45H62O8/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-36(48)41-43(50)40(44(51)42(45(41)52)37(49)22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2)35-30-38(31-23-25-32(46)26-24-31)53-39-29-33(47)27-28-34(35)39/h23-29,35,38,46-47,50-52H,3-22,30H2,1-2H3
InChI key
CEJAYJCUSZHYDS-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
YM-26734 is a competitive inhibitor of the secreted (Group II) form of phospholipase A2.
YM-26734 is a competitive inhibitor of the secreted (Group II) form of phospholipase A2. The IC50 against rabbit platelet derived sPLA2 is 85 nM. YM-26734 is active against, but less potent for group I (pancreatic) sPLA2 (porcine pancreatic enzyme IC50 = 7 μM), and does not inhibit intracellular PLA2 isoforms.
YM-26734 is a natural product analog and a derivative of YM-26567-1, which is found in the fruit of Horsfieldia amygdaline. It exhibits a broad inhibitory spectrum towards different sPLA2s.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SML0972H9791SML0014
Hyp9
Sigma-Aldrich
H9791
Hyp9
description
≥95% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
-
description
≥98% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
room temp
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
solubility
DMSO: >20 mg/mL
solubility
DMSO: ≥10 mg/mL
color
white to beige
color
white to light brown
color
white to light yellow
color
yellow
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)