Przejdź do
SML1223
XBD173
≥98% (HPLC), TSPO ligand, powder
Synonim(y):
AC-5216, Emapunil, N-Ethyl-7,8-dihydro-7-methyl-8-oxo-2-phenyl-N-(phenylmethyl)-9H-purine-9-acetamide, NVP-XBD173
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
517,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2020,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C23H23N5O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
401.46
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
517,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
XBD173, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CN(C1=CN=C(C2=CC=CC=C2)N=C1N3CC(N(CC)CC4=CC=CC=C4)=O)C3=O
InChI
1S/C23H23N5O2/c1-3-27(15-17-10-6-4-7-11-17)20(29)16-28-22-19(26(2)23(28)30)14-24-21(25-22)18-12-8-5-9-13-18/h4-14H,3,15-16H2,1-2H3
InChI key
NBMBIEOUVBHEBM-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
XBD173 (emapunil, AC-5216) is a potent and selective translocator protein 18 kDa (TSPO) ligand with a Ki value of 0.297 nM. XBD173 acts at the TSPO translocator protein, formerly called the peripheral benzodiazepine receptor, which is involved in production of neuroactive steroids such as allopregnanolone in the brain. TSPO carries cholesterol from the outer to the inner mitochondrial membrane, which is the rate-limiting step of steroidogenesis. XBD173 enhances GABA-mediated neurotransmission via induction of neurosteroidogenesis and exhibits anti-anxiety and antidepressant-like effects.
XBD173 is a potent and selective translocator protein.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SML2026SML1427SML2333
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
Quality Level
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
color
white to beige
color
white to beige
color
white to light brown
color
off-white to blue-gray
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)