Przejdź do
SML1206
RA-9
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
(3E,5E)-3,5-Bis[(4-Nitrophenyl)methylene]-4-piperidinone
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
475,00 zł
403,75 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C19H15N3O5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
365.34
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
403,75 zł
Cena katalogowa475,00 złZaoszczędź 15%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C(/C(CNC/1)=C/C2=CC=C([N+]([O-])=O)C=C2)C1=C\C3=CC=C([N+]([O-])=O)C=C3
InChI
1S/C19H15N3O5/c23-19-15(9-13-1-5-17(6-2-13)21(24)25)11-20-12-16(19)10-14-3-7-18(8-4-14)22(26)27/h1-10,20H,11-12H2/b15-9+,16-10+
InChI key
YUYPWAMLWZVHAE-KAVGSWPWSA-N
Biochem/physiol Actions
RA-9 is a cell permeable and potent inhibitor of the ubiquitin-proteasome system (UPS) that targets deubiquitinating enzymes (DUB) without affecting 20S proteasome catalytic-core activity. RA-9 directly inhibits activity of following DUB UCH-L1, UCH-L3, USP2, USP5 and USP8 deubiquitinating enzymes, which results in rapid accumulation of poly-ubiquitinated proteins leading to cell cycle checkpoint arrest and tumor cell apoptosis.
RA-9 is a cell permeable and potent inhibitor of the ubiquitin-proteasome system (UPS) that targets deubiquitinating enzymes (DUB).
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SML0197SML1057SML0873
description
≥98% (HPLC)
description
≥97% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
solubility
DMSO: ≥5 mg/mL
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
color
white to beige
color
faint brown to dark brown-red
color
white to beige
color
, faint yellow to dark orange
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)