Przejdź do
SML1166
Salirasib
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
2-(((2E,6E)-3,7,11-Trimethyl-2,6,10-dodecatrienyl)sulfanyl)benzoic acid, FTS, Farnesylthiosalicylic acid, S-Farnesylthiosalicylic acid
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
344,00 zł
292,40 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C22H30O2S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
358.54
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
292,40 zł
Cena katalogowa344,00 złZaoszczędź 15%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
O=C(O)C1=CC=CC=C1SC/C=C(C)/CC/C=C(C)/CCC=C(C)C
InChI
1S/C22H30O2S/c1-17(2)9-7-10-18(3)11-8-12-19(4)15-16-25-21-14-6-5-13-20(21)22(23)24/h5-6,9,11,13-15H,7-8,10,12,16H2,1-4H3,(H,23,24)/b18-11+,19-15+
InChI key
WUILNKCFCLNXOK-CFBAGHHKSA-N
Application
Salirasib has been used as a farnesyltransferase inhibitor.
Biochem/physiol Actions
Salirasib (Farnesylthiosalicylic acid) is a RAS inhibitor that acts by dislodging the farnesylated protein from the membrane, facilitating Ras degradation. Salirasib impairs downstream signaling and suppresses growth and migration of proliferating tumor cells in in vitro and in vivo models. Salirasib (Farnesylthiosalicylic acid) has recently been shown to possess significant anti-inflammatory and anti-arthritic properties.
Salirasib (Farnesylthiosalicylic acid) is a RAS inhibitor.
Salirasib (S-trans,trans-Farnesylthiosalicylic Acid /FTS) is a synthetic small molecule that has an ability to block all forms of Ras, unlike farnesyltransferase inhibitors, which fail to inhibit K-Ras and N-Ras function due to alternative membrane-binding mechanisms. Salirasib along with gemcitabine, exhibits anti-tumor activity and biomarker modulation in preclinical models of metastatic pancreatic adenocarcinoma (PDA).[1] It is also used as a potent therapeutic for lung cancer.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SML2670344152700310P
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
>99% (TLC)
form
powder
form
powder
form
solid
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
Quality Level
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
water: ≥10 mg/mL
solubility
-
color
white to beige
color
white to beige
color
white
color
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)