Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 475,00 zł |
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1500,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H14F5NO3S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
419.37
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
51111800
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
475,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C(OC)C1=C(NC(C2=C(F)C(F)=C(F)C(F)=C2F)=O)SC3=C1CCCCC3
InChI
1S/C18H14F5NO3S/c1-27-18(26)9-7-5-3-2-4-6-8(7)28-17(9)24-16(25)10-11(19)13(21)15(23)14(22)12(10)20/h2-6H2,1H3,(H,24,25)
InChI key
AVRWEULSKHQETA-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Thiophene-2 (TP2) is an inhibitor of polyketide synthase 13 (Pks13), which plays a critical role in the biosynthesis of mycolic acid, an essential component of the cell wall in M. tuberculosis, and is a potential new target for tuberculosis treatment. TP2 inhibits FadD32-dependent loading of the mycolic acid precursor meromycoloyl chain onto acyl carrier protein (ACP) domains located at the N terminus of Pks13, preventing synthesis of mycolic acid and resulting in mycobacterial cell death. TP2 bacteriosidal activity is equivalent to treatment with the first-line drug isoniazid, and enhances its activity, but is less likely to cause resistance. The minimal inhibitory concentration (MIC) values of TP2 against drug-susceptible multidrug-resistant M. tuberculosis strains is approximately 1 μM.
Thiophene-2 (TP2) is an inhibitor of polyketide synthase 13 (Pks13).
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility DMSO: 10 mg/mL, clear | solubility DMSO: 20 mg/mL, clear | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: 20 mg/mL, clear |
| color white to beige | color white to beige | color white to beige | color white to beige |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?