Przejdź do
SML1073
BIX
≥98% (HPLC), molecular chaperone GRP78 inducer, powder
Synonim(y):
2-(3,4-Dihydroxyphenyl)-2-oxoethyl ester thiocyanic acid, BiP protein Inducer X
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
517,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2070,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H7NO3S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
209.22
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
517,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
BIX, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC1=C(O)C=C(C(CSC#N)=O)C=C1
InChI
1S/C9H7NO3S/c10-5-14-4-9(13)6-1-2-7(11)8(12)3-6/h1-3,11-12H,4H2
InChI key
SVFLBLCWKKQKDW-UHFFFAOYSA-N
Application
BIX has been used in cell viability assay.[1]
Biochem/physiol Actions
BIX (BiP protein inducer X) induces the expression of the endoplasmic reticulum chaperone protein GRP78 (glucose regulated protein 78, BiP) leading to an attenuation of the unfolded protein response. BIX protects neuronal cells and retinal cells from ER-stress induced cell death.
BIX is an inducer of molecular chaperone GRP78 (BIP, Glucose regulated protein 78).
Other Notes
air sensitive
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
F8807SML2402SML2673
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
solubility
DMSO: ≥40 mg/mL
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
color
white to beige
color
off-white to light brown
color
white to beige
color
white to beige
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)