A working solution in dimethylsulfoxide (DMSO) can be stored at ?20°C.
Note to UGCMB: Please send directly to customer, duplicate
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 614,00 zł |
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2470,00 zł |
≥98% (HPLC)
powder
white to beige
DMSO: 5 mg/mL, clear
2-8°C
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility DMSO: 5 mg/mL, clear | solubility DMSO: 3 mg/mL, clear (warmed) | solubility DMSO: ≥7 mg/mL | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear |
| color white to beige | color white to beige | color white to tan | color white to beige |
Warning
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.
A working solution in dimethylsulfoxide (DMSO) can be stored at ?20°C.
Note to UGCMB: Please send directly to customer, duplicate
Helpful?
A working solution in dimethylsulfoxide (DMSO) can be stored at −20°C.
Helpful?