Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2070,00 zł 1759,50 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H16BrN3O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
346.22
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352200
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
1759,50 zł
Cena katalogowa2070,00 złZaoszczędź 15%Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 5 mg/vial, clear (warmed)
storage temp.
2-8°C
Biochem/physiol Actions
EGA is a small molecule that blocks the entry of anthrax lethal toxin by inhibiting trafficking pathways in acidified endosomes, without affecting endosome pH. EGA blocks trafficking of other toxins, including diphtheria toxin, but does not inhibit trafficking of ricin. The compound EGA attenuates lysosomal targeting and degradation of the EGF receptor, but does not block does not block endosomal recycling of transferrin.
EGA is an inhiitor of endosomal trafficking.
Features and Benefits
This compound is a featured product for Cyclic Nucleotide research. Click here to discover more featured Cyclic Nucleotide products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C |
| solubility DMSO: 5 mg/vial, clear (warmed) | solubility DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed) | solubility DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed) | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear |
| color white to beige | color yellow to orange | color white to beige | color white to very dark gray |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?