Przejdź do
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 585,00 zł |
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2080,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C24H21F3N2O5S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
506.49
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
51111800
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
585,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
Biochem/physiol Actions
RXFP1-Agonist-8 is a potent selective agonist of the G-protein-coupled receptor RXFP1, human relaxin/insulin-like family peptide receptor 1,
RXFP1-Agonist-8 is a potent selective agonist of the G-protein-coupled receptor RXFP1, human relaxin/insulin-like family peptide receptor 1, with an EC50 of 94 nM in HEK293 cells and no activity with RXFP2 or RXFP3, other members of the relaxin family of receptors. RXFP1-Agonist-8 is believed to interact with an allosteric site at the ECL3 loop acting non-competitively with the natural hormone relaxin to activate RXFP1, and is the first bioavailable small-molecule agonist of human RXFP1 with good metabolic stability. Relaxin has long been known as a female hormone secreted by the corpus luteum that helps soften the cervix and relax the pelvic ligaments in childbirth. However, Relaxin also has potent cardiovascular and renal effects, inducing a 20% increase in cardiac output, 30% decrease in systemic vascular resistance, 30% increase in global arterial compliance and 45% increase in renal blood flow during pregnancy, anti-fibrotic, vasodilatory and pro-angiogenic effects that can be reproduced in both women and men with potential for treating various disorders including hypertensive diseases and acute heart failure.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility DMSO: 10 mg/mL, clear | solubility DMSO: 15 mg/mL, clear | solubility DMSO: 10 mg/mL, clear | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear |
| color white to beige | color white to beige | color white to beige | color white to beige |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?